Pentafluorpropionsäureanhydrid 99 derivatisation_GC, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyms: Perfluoropropanoic anhydride, Pentafluoropropanoic anhydride, PFPA
MQ100
394904-5ML 394904-100ML 394904-10X1ML 394904-25ML
394904-5MLEA 128 CHF
394904-5ML 394904-100ML 394904-10X1ML 394904-25ML
Pentafluorpropionsäureanhydrid 99 derivatisation_GC, Supelco®
Pentafluorpropionsäureanhydrid
Formel: C₆F₁₀O₃
MW: 310.05 g/mol
Siedepunkt: 69
Dichte: 1.571 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000429
CAS-Nummer: 356-42-3
EINECS: 206-604-2
UN: 3265
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c11de0b34bbfdca3716184820c4d52be97cf4d7&vid=c15a08a004eba8edfa2a3ff5a15ebceaad9089b3&prid=web&clid=SAPDAM