Difluoressigsäure 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
162120025
162120100
162120500
ACRO162120025EA
49
CHF
ACRO162120025
ACRO162120100
ACRO162120500
Difluoressigsäure 98%
Difluoressigsäure
Formel:
C₂H₂F₂O₂ Siedepunkt: 132…134 °C (760 mmHg) Melting Pt: –1 °C Dichte: 1,52 g/cm³ Flash-Pt: 78 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004220 CAS-Nummer: 381-73-7 EINECS: 206-839-0 UN: 3265 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3420 to 1.3450 (20°C, 589 nm) |
Titration with NaOH | ≥97.5 % |