2,2-Difluorbuttersäure ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
H25830.MD H25830.03
H25830.MDEA 84.9 CHF
H25830.MD H25830.03
2,2-Difluorbuttersäure ≥97%
2,2-Difluorbuttersäure
Purity: 97% CAS No.: 2366-62-3 Molecular Formula: C4H6F2O2 Formula Weight: 124.09 Refractive Index: 1.3645 Melting Point: 7-9° Boiling Point: 100-101°/8.5mm UN No.: 3265 MDL No.: MFCD03093765
Formel: C₄H₆F₂O₂
Siedepunkt: 100…101 °C (8,5 mmHg)
Melting Pt: 7…9 °C
Dichte: 1,220
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03093765
CAS-Nummer: 2366-62-3
UN: 3265
ADR: 8,II