Ethyltrifluoracetat ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: Trifluoroacetic ethyl ester
A11520.0B A11520.18 A11520.30
A11520.0BEA 1260 CHF
A11520.0B A11520.18 A11520.30
Ethyltrifluoracetat ≥99%
Ethyltrifluoracetat
Purity: 99% CAS No.: 383-63-1 Molecular Formula: C4H5F3O2 Formula Weight: 142.08 Flash Point: -1°(30°F) Refractive Index: 1.3070 Odour: Sweet Melting Point: -78° Boiling Point: 60-62° Beilstein Reference: 1761411 UN No.: 2924 MDL No.: MFCD00000419
Formel: C₄H₅F₃O₂
MW: 142,08 g/mol
Siedepunkt: 60…62 °C
Melting Pt: < –78 °C
Dichte: 1.192
Flash-Pt: –1 °C (30 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000419
CAS-Nummer: 383-63-1
EINECS: 206-851-6
UN: 2924
ADR: 3,II