Ethyltrifluoracetat 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: Trifluoroacetic ethyl ester
119020250 119021000 119025000 119020025
ACRO119020250EA 44.8 CHF
ACRO119020250 ACRO119021000 ACRO119025000 ACRO119020025
Ethyltrifluoracetat 99%
Ethyltrifluoracetat
Formel: C₄H₅F₃O₂
MW: 142,08 g/mol
Siedepunkt: 60…62 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –78 °C
Dichte: 1.194 g/cm³
Flash-Pt: –1 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000419
CAS-Nummer: 383-63-1
EINECS: 206-851-6
UN: 3272
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
HPLC ≥94 %