Thioharnstoff
Lieferant: Roth Carl
Achtung
Synonyms: Thiocarbamide, Sulphourea
9531.1 9531.2
ROTH9531.1EA 85.8 CHF
ROTH9531.1 ROTH9531.2
Thioharnstoff
Thioharnstoff
Formel: NH₂CSNH₂
Melting Pt: 174…177 °C
Dichte: 1.435 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008067
CAS-Nummer: 62-56-6
EINECS: 200-543-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,09443
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fff6222c54fe16ea4d36edcbf320745cb1e18d6&vid=e9ae5dc49e92d68f893244a5cd4e0245f289ed09&prid=web&clid=SAPDAM