Thioacetamid ≥99,0% analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyms: Thioessigsäureamid
28603.137EA 51.8 CHF
28603.137
Thioacetamid ≥99,0% analytisches Reagens
Thioacetamid
Formel: CH₃CSNH₂
MW: 75,13 g/mol
Melting Pt: 113…114 °C
Dichte: 1,336 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00008070
CAS-Nummer: 62-55-5
EINECS: 200-541-4
Merck Index: 13,09391
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/66/2297266.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99.0 %
Melting point 110 - 113 °C
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 5 ppm