EDTA (Ethylendiamintetraessigsäure)
Lieferant: EUROCLONE
Achtung
Synonyms: Kestranal® A, OmniPur® EDTA, Edetic acid, Ethylenediaminetetraacetic acid, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid, 2,2',2'',2'''-(Ethane-1,2-diylbis(azanetriyl))tetraacetic acid, (Ethylenedinitrilo)tetraacetic acid, Idranal® II
EMR128001 EMR128500
EURLEMR128001EA 0 CHF
EURLEMR128001 EURLEMR128500
EDTA (Ethylendiamintetraessigsäure)
EDTA (Ethylendiamintetraessigsäure)
Formel: C₁₀H₁₆N₂O₈
MW: 292,25 g/mol
Siedepunkt: 614 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 220 °C
Dichte: 0.86 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: >100 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003541
CAS-Nummer: 60-00-4
EINECS: 200-449-4
REACH: 01-2119486399-18
Merck Index: 13,03546
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec2ac89cc787258fff61bfc9612051bdc09d2233&vid=adf1cfd608e336342a4765f47271a739c6c17113&prid=web&clid=SAPDAM