tri-Ammoniumcitrat 97-103%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyms: Triammonium-2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylatAmmoniumcitrat tribasischCitronensäure Triammoniumsalz
271534HEA 137 CHF
271534H
tri-Ammoniumcitrat 97-103%, GPR RECTAPUR®
tri-Ammoniumcitrat
Formel: C₆H₁₇N₃O₇
MW: 243,22 g/mol
Melting Pt: 185 °C
Dichte: 1 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00036406
CAS-Nummer: 3458-72-8
EINECS: 222-394-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay 97 - 103 %
Identification Passes test
pH (20°C; 5 %) 6.0 - 7.5
Ignition residue (SO4) Max. 0.05 %
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
Pb (Lead) Max. 10 ppm