tri-Ammoniumcitrat 98,5-101,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyms: Triammonium-2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylatAmmoniumcitrat tribasischCitronensäure Triammoniumsalz
103013AEA 89.6 CHF
103013A
tri-Ammoniumcitrat 98,5-101,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
tri-Ammoniumcitrat
Formel: C₆H₁₇N₃O₇
MW: 243,22 g/mol
Melting Pt: 185 °C
Dichte: 1 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00036406
CAS-Nummer: 3458-72-8
EINECS: 222-394-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay 98.5 - 101.0 %
Identification Passes test
Reducing substances Passes test
pH (20°C; 5 %) 6.0 - 7.5
Ignition residue (SO4) Max. 50 ppm
Insolubility in water Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
Cu (Copper) Max. 1 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
K (Potassium) Max. 30 ppm
Na (Sodium) Max. 40 ppm
Pb (Lead) Max. 5 ppm