di-Ammoniumhydrogencitrat
Lieferant: Roth Carl
|
Achtung
|
0267.1
0267.2
0267.3
ROTH0267.1EA
42.6
CHF
ROTH0267.1
ROTH0267.2
ROTH0267.3
di-Ammoniumhydrogencitrat
di-Ammoniumhydrogencitrat
Formel:
HOC(CO₂H)(CH₂CO₂NH₄)₂ Dichte: 1.483 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00013068 CAS-Nummer: 3012-65-5 EINECS: 221-146-3 Merck Index: 13,00513 |