Citronensäure, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Achtung
Synonyms: 2-Hydroxy-1,2,3-propantricarbonsäure
0090.1000EA 133 CHF
0090.1000
Citronensäure, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Citronensäure
Formel: HOC(COOH)(CH₂COOH)₂
MW: 192,13 g/mol
Siedepunkt: 310 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 149…151 °C
Dichte: 1,665 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011669
CAS-Nummer: 77-92-9
EINECS: 201-069-1
REACH: 01-2119457026-42-0000
Merck Index: 13,02350
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/50/46/725046.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Meets ACS Specifications
Assay min. 99.5 %
Chloride (Cl) max. 0.001 %
Insoluble Matter max. 0.005 %
Oxalate (C2O4) passes test
Phosphate (PO4) max. 0.001 %
Residue after Ignition max. 0.02 %
Sulfur Compounds (as SO4) max. 0.002 %
Substances Carbonizable by Hot H2SO4 (Tartrates, etc.) passes test
Trace Impurities (in ppm)Iron (Fe) max. 3
Trace Impurities (in ppm)Lead (Pb) max. 2