di-Ammoniumoxalat
Lieferant: Roth Carl
Achtung
Synonyms: Ammonium oxalate, Oxalic acid ammonium salt, Ammonium ethanedioate
4266.1 4266.2
ROTH4266.1EA 80.3 CHF
ROTH4266.1 ROTH4266.2
di-Ammoniumoxalat
di-Ammoniumoxalat
Formel: C₂H₈N₂O₄
Melting Pt: 70 °C
Dichte: 1.5 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013308
CAS-Nummer: 1113-38-8
EINECS: 214-202-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,00571