di-Natriumoxalat
Lieferant: Roth Carl
Achtung
4267.1 4267.2
ROTH4267.1EA 60.6 CHF
ROTH4267.1 ROTH4267.2
di-Natriumoxalat
di-Natriumoxalat
Formel: Na₂C₂O₄
Melting Pt: 250…270 °C
Dichte: 2.27 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012465
CAS-Nummer: 62-76-0
EINECS: 200-550-3
Merck Index: 13,08723