di-Natriumoxalat
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyms: Oxalsäure DinatriumsalzEthandisäure DinatriumsalzSoerensen's Puffersubstanz
MOLE37145065-1KGEA 0 CHF
MOLE37145065-1KG
di-Natriumoxalat
di-Natriumoxalat
Formel: Na₂C₂O₄
MW: 134 g/mol
Melting Pt: 250…270 °C
Dichte: 2,27 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012465
CAS-Nummer: 62-76-0
EINECS: 200-550-3
Merck Index: 13,08723