di-Kaliumoxalat Monohydrat
Lieferant: Roth Carl
Achtung
Synonyms: Oxalic acid potassium salt monohydrate, Potassium oxalate hydrate, Potassium oxalate monohydrate, Potassium ethanedioate monohydrate
4264.1 4264.2
ROTH4264.1EA 61.8 CHF
ROTH4264.1 ROTH4264.2
di-Kaliumoxalat Monohydrat
di-Kaliumoxalat Monohydrat
Formel: (COOK)₂·H₂O
Melting Pt: 356 °C
Dichte: 2.154 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00150033
CAS-Nummer: 6487-48-5
EINECS: 209-506-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,07820