di-Kaliumoxalat Monohydrat, EMSURE® ACS zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyms: Oxalic acid potassium salt monohydrate, Potassium oxalate hydrate, Potassium oxalate monohydrate, Potassium ethanedioate monohydrate
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05073.0250 1.05073.1000
1.05073.0250EA 164 CHF
1.05073.0250 1.05073.1000
di-Kaliumoxalat Monohydrat, EMSURE® ACS zur Analyse, Supelco®
di-Kaliumoxalat Monohydrat
Formel: (COOK)₂·H₂O
MW: 184,23 g/mol
Melting Pt: 356 °C
Dichte: 2.154 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00150033
CAS-Nummer: 6487-48-5
EINECS: 209-506-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,07820
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 360 g/l (20 °C) (anhydrous substance)
Molar Mass 184.24 g/mol
Bulk Density 700 - 1100 kg/m3
Vapor Pressure (20 °C)
Density 2.13 g/cm3 (20 °C)
pH 7.0 - 8.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)