Korksäure 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 1,8-Octanedioic acid, Octanedioic acid, 1,6-Hexanedicarboxylic acid
132811000 132815000 132810025
ACRO132811000EA 36.3 CHF
ACRO132811000 ACRO132815000 ACRO132810025
Korksäure 99%
Korksäure
Formel: C₈H₁₄O₄
MW: 174,2 g/mol
Siedepunkt: 230 °C (15 mmHg)
Melting Pt: 141…144 °C
Dichte: 1,354 g/cm³ (21 °C)
Flash-Pt: 203 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004428
CAS-Nummer: 505-48-6
EINECS: 208-010-9
Merck Index: 12,09031
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 141 to 144 °C
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %
Elemental Analysis 6.22 to 7.02 % (N)