Adipinsäure 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: Hexanedioc acid, 1,6-Hexanedioic acid
102810010 102810025 102815000 102810250
ACRO102810010EA 43 CHF
ACRO102810010 ACRO102810025 ACRO102815000 ACRO102810250
Adipinsäure 99%
Adipinsäure
Formel: HOOC(CH₂)₄COOH
MW: 146.14 g/mol
Siedepunkt: 337 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 151…153 °C
Flash-Pt: 196 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004420
CAS-Nummer: 124-04-9
EINECS: 204-673-3
Merck Index: 13,00163
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=58ac39e8ebd69527d91cb2d15a469a2a69506785&vid=ef907d9f9fd34903274c42b99d1d1ac1a8db6dce&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 151 to 153 °C
Water ≤0.2 %
Ash ≤0.0002 %
Titration with NaOH ≥99 %
Color of solution ≤5 APHA (20g adipic acid + 20 g dist. H2O + 60 g 10% NH3 soln.)
Nitrate (NO3) ≤4 ppm
Iron (Fe) ≤0.4 ppm