Bernsteinsäure
Lieferant: Roth Carl
Achtung
Synonyms: 1,4-Butanedioic acid
8268.1 8268.2
ROTH8268.1EA 34.7 CHF
ROTH8268.1 ROTH8268.2
Bernsteinsäure
Bernsteinsäure
Formel: HOOCCH₂CH₂COOH
MW: 118.09 g/mol
Siedepunkt: 235
Melting Pt: 182
Dichte: 1.56 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 206
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002789
CAS-Nummer: 110-15-6
EINECS: 203-740-4
UN: 3261
ADR: 8 III
Merck Index: 13,08953
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dfd381e6e0e4cbde676a92c9e8d6aacfac635ade&vid=0b14e1b7f82b03468fc82d224a0ee894952eb200&prid=web&clid=SAPDAM