Dinatriumsuccinat Hexahydrat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyms:
Sodium succinate hexahydrate, Succinic acid disodium hexahydrate, 1,4-Butanedioic acid disodium salt hexahydrate, Sodium Succinate, Hexahydrate, Sodium succinate dibasic hexahydrate, Disodium succinate hexahydrate, Succinic acid disodium salt hexahydrate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20151.0100
8.20151.0500
8.20151.9050
8.20151.0100EA
37.1
CHF
8.20151.0100
8.20151.0500
8.20151.9050
Dinatriumsuccinat Hexahydrat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Dinatriumsuccinat Hexahydrat
Formel:
NaOOCCH₂CH₂COONa·6H₂O MW: 270.14 g/mol Melting Pt: 300 Dichte: 1.529 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149117 CAS-Nummer: 6106-21-4 EINECS: 205-778-7 Merck Index: 13,08754 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 349 g/l (25 °C) |
Melting Point | 120 °C Elimination of water of crystallisation |
Molar Mass | 270.15 g/mol |
pH | 6.0 - 8.5 (50 g/l, H2O, 20 °C) |