Bernsteinsäure

Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Achtung

Synonyms: 1,4-ButandisäureEthandicarbonsäure-(1,2)

EHERC16985000EA 72.3 CHF
EHERC16985000
Bernsteinsäure
Bernsteinsäure
Formel: HOOCCH₂CH₂COOH
MW: 118,09 g/mol
Siedepunkt: 235 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 182 °C
Dichte: 1,56 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 206 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002789
CAS-Nummer: 110-15-6
EINECS: 203-740-4
UN: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 12,09038
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/01/38/2300138.jpg

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR