3-Mercaptopropionsäure 99
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
A13261.36
A13261.22
A13261.36EA
173
CHF
A13261.36
A13261.22
3-Mercaptopropionsäure 99
3-Mercaptopropionsäure
Purity: 99%
CAS No.: 107-96-0
Molecular Formula: C3H6O2S
Formula Weight: 106.14
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.4920
Melting Point: 17-19°
Boiling Point: 110-111°/15mm
Beilstein Reference: 773807
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00004897
Formel:
C₃H₆O₂S MW: 106.15 g/mol Siedepunkt: 110…111 °C (15 mmHg) Melting Pt: 17…19 °C Dichte: 1.220 Flash-Pt: 93 °C (199 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004897 CAS-Nummer: 107-96-0 EINECS: 203-537-0 UN: 2922 ADR: 8 II |