3-Mercaptopropionsäure 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
125531000 125535000 125530025
ACRO125531000EA 54.1 CHF
ACRO125531000 ACRO125535000 ACRO125530025
3-Mercaptopropionsäure 99+%
3-Mercaptopropionsäure
Formel: C₃H₆O₂S
MW: 106.15 g/mol
Siedepunkt: 110…111 °C (15 mmHg)
Melting Pt: 17…19 °C
Dichte: 1.218 g/cm³
Flash-Pt: 124 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004897
CAS-Nummer: 107-96-0
EINECS: 203-537-0
UN: 2922
ADR: 8 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4910 to 1.4940 (20°C, 589 nm)
Titration Iodimetric 99.0 to 101.0 %
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable