L-Methionin, Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
Synonyms: (S)-(-)-2-Amino-4-(methylmercapto)buttersäure(S)-(-)-2-Amino-4-(methylthio)buttersäureH-Met-OHL(-)-Methionin(S)-(-)-Methionin
4500-100EA 182 CHF
4500-100
L-Methionin, Millipore®
L-Methionin
Formel: C₅H₁₁NO₂S
MW: 149,21 g/mol
Siedepunkt: 278 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 136 °C
Dichte: 1,373 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00063097
CAS-Nummer: 63-68-3
EINECS: 200-562-9
Merck Index: 13,06004