Glycin (H-Gly-OH), Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyms: H-Gly-OHGlycocollAminoessigsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
94119-10GEA 70.7 CHF
94119-10G
Glycin (H-Gly-OH), Supelco®
Glycin (H-Gly-OH)
Formel: NH₂CH₂COOH
MW: 75,07 g/mol
Siedepunkt: 181 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 83 °C
Dichte: 1,64 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008131
CAS-Nummer: 56-40-6
EINECS: 200-272-2
Merck Index: 13,04504
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/98/49/27079849.jpg