Glycin (H-Gly-OH)
Lieferant: Roth Carl
Synonyms: Aminoacetic acid, Glycocoll, H-Gly-OH
3790.2 3790.1
ROTH3790.2EA 51.5 CHF
ROTH3790.2 ROTH3790.1
Glycin (H-Gly-OH)
Glycin (H-Gly-OH)
Formel: NH₂CH₂COOH
Siedepunkt: 181 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 83 °C
Dichte: 1.64 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008131
CAS-Nummer: 56-40-6
EINECS: 200-272-2
Merck Index: 13,04504
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d944007d30d5d4650062014a1b152bd9bfb66ea3&vid=093f4227cbdd1c4c6515ef9c4b85d93799877dcc&prid=web&clid=SAPDAM