Glycin (H-Gly-OH), BAKER ANALYZED® für die Biotechnologie, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Synonyms: H-Gly-OHGlycocollAminoessigsäure
1504.0500EA 118 CHF
1504.0500 1504.0100
Glycin (H-Gly-OH), BAKER ANALYZED® für die Biotechnologie, J.T.Baker®
Glycin (H-Gly-OH)
Formel: NH₂CH₂COOH
MW: 75,07 g/mol
Siedepunkt: 181 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 83 °C
Dichte: 1,64 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008131
CAS-Nummer: 56-40-6
EINECS: 200-272-2
Merck Index: 13,04504
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/19/10/2301910.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (by Perchloric Acid titrn.) min. 99 %
Heavy Metals (as Pb) max. 0.002 %
Homogenity (by TLC) passes test
Loss on Drying at 105°C max. 0.2 %
Readily Carbonisable Substances passes test
Residue after Ignition max. 0.1 %
Trace Impurities (in ppm) Arsenic (As) max. 3
Trace Impurities (in ppm) Iron (Fe) max. 5