Glycin (H-Gly-OH) ≥99,0%, Proteomik-Qualität
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyms: H-Gly-OHGlycocollAminoessigsäure
M103-5KGEA 437 CHF
M103-5KG M103-1KG
Glycin (H-Gly-OH) ≥99,0%, Proteomik-Qualität
Glycin (H-Gly-OH)
Formel: NH₂CH₂COOH
MW: 75,07 g/mol
Siedepunkt: 181 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 83 °C
Dichte: 1,64 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008131
CAS-Nummer: 56-40-6
EINECS: 200-272-2
Merck Index: 13,04504
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/19/10/2301910.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Absorption bei 280 nm (1 M, Wasser) 0.10
Chlorid ≤0,01 %
DNase nicht nachweisbar
Schwermetalle (als Pb) <0,002 %
Trocknungsverlust ≤0,2 %
pH (5 %, Wasser) bei 25 °C 5,9 - 6,4
Protease nicht nachweisbar
Reinheit ≥99,0 %
RNase nicht nachweisbar
Löslichkeit (10 %, Wasser) entspricht
Sulfat ≤0,05 %
TLC ONE SPOT