4-Aminobuttersäure
Lieferant: Chemicon
Synonyms:
γ-Aminobuttersäure
, GABA
CHMCAB5594-50ULEA
0
CHF
CHMCAB5594-50UL
CHMCAB5594-200UL
4-Aminobuttersäure
4-Aminobuttersäure
Formel:
C₄H₉NO₂ MW: 103,12 g/mol Siedepunkt: 248 °C (1013 hPa) Melting Pt: 202 °C Dichte: 1,21 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008226 CAS-Nummer: 56-12-2 EINECS: 200-258-6 Merck Index: 13,00429 |