4-Aminobuttersäure
Lieferant: Chemicon
Synonyms: GABA, γ-Aminobutyric acid
AB5592-200UL
CHMCAB5592-200ULEA 2340 CHF
CHMCAB5592-200UL
4-Aminobuttersäure
4-Aminobuttersäure
Formel: C₄H₉NO₂
Siedepunkt: 248 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 202 °C
Dichte: 1.21 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008226
CAS-Nummer: 56-12-2
EINECS: 200-258-6
Merck Index: 13,00429