Cobalt(II)acetat Co ≥ 32%, wasserfrei
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: CobaltdiacetatEssigsäure Cobalt(II)salz
23138.14EA 254 CHF
23138.14 23138.22
Cobalt(II)acetat Co ≥ 32%, wasserfrei
Cobalt(II)acetat
Formel: C₄H₆CoO₄
MW: 177,02 g/mol
Melting Pt: 298 °C (Zersetzung)
Dichte: 1,7755 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008689
CAS-Nummer: 71-48-7
EINECS: 200-755-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,2433