Zinkacetat 99%, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
370080250 370081000
ACRO370080250EA 129 CHF
ACRO370080250 ACRO370081000
Zinkacetat 99%, rein
Zinkacetat
Formel: C₄H₆O₄Zn
Siedepunkt: 908 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 83…86 °C
Dichte: 1,735 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012454
CAS-Nummer: 557-34-6
EINECS: 209-170-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,10256
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric ≥98.5 %