N-Lauroylsarkosin Natriumsalz

Lieferant: Molekula
Gefahr

Synonyms: SarkosylNatrium-N-lauroylsarkosinatN-Dodecanoyl-N-methylglycin NatriumsalzLauroylsarkosinat

MOLEM88778120EA 0 CHF
MOLEM88778120
N-Lauroylsarkosin Natriumsalz
N-Lauroylsarkosin Natriumsalz
Formel: H₃C(CH₂)₁₀C(O)N(CH₃)CH₂COONa
MW: 293,38 g/mol
Melting Pt: 45…47 °C
Flash-Pt: >150 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042728
CAS-Nummer: 137-16-6
EINECS: 205-281-5
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,04379
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/52/52/2355252.jpg

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR