Ammoniumformiat
Lieferant: Roth Carl
Achtung
Synonyms: Ameisensäure Ammoniumsalz
ROTH5093.1EA 72.7 CHF
ROTH5093.1
Ammoniumformiat
Ammoniumformiat
Formel: HCO₂NH₄
MW: 63,06 g/mol
Melting Pt: 119…121 °C
Dichte: 1,28 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013103
CAS-Nummer: 540-69-2
EINECS: 208-753-9
Merck Index: 13,00525