Ammoniumformiat 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: Formic acid ammonium salt
401150010 401152500 401150050
ACRO401150010EA 98.3 CHF
ACRO401150010 ACRO401152500 ACRO401150050
Ammoniumformiat 99%
Ammoniumformiat
Formel: HCO₂NH₄
Melting Pt: 115…120 °C
Dichte: 1,28 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013103
CAS-Nummer: 540-69-2
EINECS: 208-753-9
Merck Index: 13,00525
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration excess NaOH ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.002 %