Ammoniumformiat 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: Formic acid ammonium salt
168610010 168615000 168610051
ACRO168610010EA 75.8 CHF
ACRO168610010 ACRO168615000 ACRO168610051
Ammoniumformiat 97%
Ammoniumformiat
Formel: HCO₂NH₄
Melting Pt: 115…120 °C
Dichte: 1,28 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013103
CAS-Nummer: 540-69-2
EINECS: 208-753-9
Merck Index: 13,00525
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 96.0 to 104.0 %
HPLC ≥94.0 %