Parteck® LUB CST (Calciumstearat), EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, JP, NF, FCC pflanzlicher Grad, SAFC®
Lieferant: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Synonyms: Stearinsäure Calciumsalz
1.00664.0250EA 0 CHF
1.00664.0250 1.00664.9020
Parteck® LUB CST (Calciumstearat), EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, JP, NF, FCC pflanzlicher Grad, SAFC®
Calciumstearat
Formel: C₃₆H₇₀CaO₄
MW: 607,03 g/mol
Melting Pt: 147…149 °C
Dichte: 1,065 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00036390
CAS-Nummer: 1592-23-0
EINECS: 216-472-8
Merck Index: 12,01750
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/25/69/2302569.jpg