Natriumoctanoat 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: Caprylsäure NatriumsalzOctansäure NatriumsalzNatriumcaprylat
A13451.36EA 307 CHF
A13451.36 A13451.22
Natriumoctanoat 96%
Natriumoctanoat
Formel: C₈H₁₅NaO₂
MW: 166,2 g/mol
Melting Pt: >300 °C
Dichte: >0,9949 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00058511
CAS-Nummer: 1984-06-1
EINECS: 217-850-5