Natriumformiat ≥98%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyms:
Ameisensäure Natriumsalz
27869.297EA
117
CHF
27869.297
Natriumformiat ≥98%, GPR RECTAPUR®
Natriumformiat
Formel:
HCO₂Na MW: 68,01 g/mol Melting Pt: 257,31 °C Dichte: 1,919 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00013101 CAS-Nummer: 141-53-7 EINECS: 205-488-0 REACH: 01-2119486468-21 Merck Index: 13,08694 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 98 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 5 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 20 ppm |
NH4 (Ammonium) | Max. 20 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 100 ppm |
Fe (Iron) | Max. 5 ppm |