Natriumformiat, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyms: Formic acid sodium salt
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06443.0500 1.06443.9050 1.06443.5000
1.06443.0500EA 169 CHF
1.06443.0500 1.06443.9050 1.06443.5000
Natriumformiat, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Natriumformiat
Formel: HCO₂Na
MW: 68,01 g/mol
Melting Pt: 257.31 °C
Dichte: 1.919 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013101
CAS-Nummer: 141-53-7
EINECS: 205-488-0
REACH: 01-2119486468-21
Merck Index: 13,08694
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 550 g/l (20 °C)
Melting Point 253 °C
Molar Mass 635 kg/m3
Density 1.92 g/cm3 (20 °C)
pH 9 - 10 (50 g/l, H2O, 20 °C)