Natriumacetat
Lieferant: Roth Carl
Synonyms: Acetic acid sodium salt
X891.1 X891.2 X891.3 X891.5
ROTHX891.1EA 27 CHF
ROTHX891.1 ROTHX891.2 ROTHX891.3 ROTHX891.5
Natriumacetat
Natriumacetat
Formel: H₃CCOONa
MW: 82.03 g/mol
Siedepunkt: 881.4
Melting Pt: 324
Dichte: 1.528 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: >250 °C (geschlossener Tiegel)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012459
CAS-Nummer: 127-09-3
EINECS: 204-823-8
REACH: 01-2119485123-42
Merck Index: 12,08711