Natriumacetat
Lieferant: Roth Carl
Synonyms: Acetic acid sodium salt
6773.1 6773.2 6773.3 6773.5
ROTH6773.1EA 51 CHF
ROTH6773.1 ROTH6773.2 ROTH6773.3 ROTH6773.5
Natriumacetat
Natriumacetat
Formel: H₃CCOONa
Siedepunkt: 881.4 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 324 °C
Dichte: 1.528 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: >250 °C (closed cup)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012459
CAS-Nummer: 127-09-3
EINECS: 204-823-8
REACH: 01-2119485123-42
Merck Index: 12,08711