Natriumacetat, wasserfrei, Suprapur® für die Spurenanalyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyms: Essigsäure Natriumsalz
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.06264.0500EA 1240 CHF
1.06264.0500 1.06264.0050
Natriumacetat, wasserfrei, Suprapur® für die Spurenanalyse, Supelco®
Natriumacetat
Formel: H₃CCOONa
MW: 82,03 g/mol
Siedepunkt: 881,4 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 324 °C
Dichte: 1,528 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: >250 °C (geschlossener Tiegel)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012459
CAS-Nummer: 127-09-3
EINECS: 204-823-8
REACH: 01-2119485123-42
Merck Index: 12,08711
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 365 g/l (20 °C)
Melting Point 324 °C (decomposition)
Molar Mass 82.04 g/mol
Boiling Point 400 °C (decomposition)
Vapor Pressure (20 °C)
Flash Point 250 °C
Density 1.52 g/cm3 (20 °C)
pH 7.5 - 9.0 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 607 °C