Natriumacetat

Lieferant: EUROCLONE

EMR039001 EMR039500 EMR039505
EURLEMR039001EA 0 CHF
EURLEMR039001 EURLEMR039500 EURLEMR039505
Natriumacetat
Natriumacetat
Formel: H₃CCOONa
Siedepunkt: 881,4 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 324 °C
Dichte: 1,528 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: >250 °C (geschlossener Tiegel)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012459
CAS-Nummer: 127-09-3
EINECS: 204-823-8
REACH: 01-2119485123-42
Merck Index: 12,08711

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR