Cäsiumacetat ≥99,998% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
44434.14
44434.22
44434.14EA
212
CHF
44434.14
44434.22
Cäsiumacetat ≥99,998% (Metall-Basis)
Cäsiumacetat
Purity: 99.998%
CAS No.: 3396-11-0
Molecular Formula: CsOOCCH3
Formula Weight: 191.95
Physical Form: Lump/Powder
Odour: Weak
MDL No.: MFCD00013056
Formel:
H₃CCOOCs Melting Pt: 194 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00013056 CAS-Nummer: 3396-11-0 EINECS: 222-248-0 |