Cäsiumacetat 99%, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
191040250 191041000
ACRO191040250EA 74.6 CHF
ACRO191040250 ACRO191041000
Cäsiumacetat 99%, rein
Cäsiumacetat
Formel: H₃CCOOCs
Melting Pt: 194 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013056
CAS-Nummer: 3396-11-0
EINECS: 222-248-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder and/or chunks
Titration with HClO4 ≥98.5 %