Essigsäure 99% ≥99%
Lieferant: Roth Carl
|
Gefahr
|
Synonyms:
Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
7332.1
7332.2
7332.3
ROTH7332.1EA
29.9
CHF
ROTH7332.1
ROTH7332.2
ROTH7332.3
Essigsäure 99% ≥99%
Essigsäure
Formel:
H₃CCOOH Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00036152 CAS-Nummer: 64-19-7 EINECS: 200-580-7 UN: 2789 ADR: 8,II |