Essigsäure 96% ≥96%
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
Synonyms: Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
X895.1 X895.2 X895.3
ROTHX895.1EA 34.2 CHF
ROTHX895.1 ROTHX895.2 ROTHX895.3
Essigsäure 96% ≥96%
Essigsäure
Formel: H₃CCOOH
MW: 60.05 g/mol
Siedepunkt: 118
Melting Pt: 17
Flash-Pt: 38,5
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00036152
CAS-Nummer: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
UN: 2789
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM