Essigsäure 96% ≥96%
Lieferant: Roth Carl
|
Gefahr
|
Synonyms:
Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
T179.1
T179.2
T179.3
ROTHT179.1EA
37.8
CHF
ROTHT179.1
ROTHT179.2
ROTHT179.3
Essigsäure 96% ≥96%
Essigsäure
Formel:
H₃CCOOH Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00036152 CAS-Nummer: 64-19-7 EINECS: 200-580-7 UN: 2789 ADR: 8,II |